Dokumenty
PHCC3BEADS
Millipore
Scepter 3.0 Test Bead Vial
Synonim(y):
Cell Counting Beads
About This Item
Kod UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.56
jakość
200
opakowanie
pkg of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Scepter
metody
cell counting: suitable
wielkość cząstki
11 μm
kompatybilność
Scepter
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Scepter 3.0 Test Beads can be used to assess the Scepter 3.0 Cell Counter.
Zastosowanie
Replaces PHCCBEADSResearch CategoryCell Culture
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Licznik komórek Scepter™ 3.0, w połączeniu z czujnikiem o aperturze 40 μm, może dokładnie zliczać i precyzyjnie określać wielkość szerokiego zakresu typów komórek i cząstek. Niniejsza nota aplikacyjna przedstawia dwa przykłady eksperymentów wykorzystujących czułą zdolność urządzenia do rozróżniania wielkości w celu szybkiej oceny jakościowej poszczególnych populacji komórek.
Powiązane treści
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.