Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
42181504
5890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
TPP 87010
measuring range
0-5 μL
General description
Cechy urządzenia pomiarowego "easy read":
- Urządzenie do odczytu z lupą i linią krzyżową
- Optymalne wykorzystanie w połączeniu z probówką PCV
- Możliwy powtarzalny pomiar osadu komórek
- Produkt wielokrotnego użytku, nie wymaga dalszych inwestycji
- Zakres pomiarowy: 0 - 5 μl
Features and Benefits
- Urządzenie do odczytu z lupą i linią krzyżową
- Optymalne wykorzystanie w połączeniu z probówką PCV
- Możliwy powtarzalny pomiar osadu komórek
- Produkt wielokrotnego użytku, nie wymaga dalszych inwestycji
- Zakres pomiarowy: 0 - 5 μl
Legal Information
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0-5 μL, pack of 1 ea | description no cap or graduations, for easy read ruler | description temperature 0-300 °F, immersion level, total | description temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 1 ea, pack of 25 ea | packaging pack of 1 ea, pack of 25 ea |
| manufacturer/tradename TPP 87010 | manufacturer/tradename TPP 87007 | manufacturer/tradename HB Instruments B60304-0500 | manufacturer/tradename HB Instruments B60300-0100 |
| measuring range 0-5 μL | measuring range - | measuring range - | measuring range - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?