PC35
Anti-p53 (Ab-7) (Pantropic) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
sheep
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative (Anti-p53 and Anti-Sheep IgG only)
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Frozen Sections (1:500)
Immunoblotting (1:2500)
Immunocytochemistry (1:500)
Paraffin Sections (1:500, pepsin or heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (chromatin, see application references)
Komponenty
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
A431 or SVT2 cells or breast carcinoma tissue
Inne uwagi
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res. 54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.