P2HVMPV05
Pellicon® 2 Cassette Filter
filtration area 0.5 m2, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Pellicon 2 Cassette Filter Module HVMP 0.45 μm V 0.5 m2
Wybierz wielkość
16 294,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
16 294,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu14 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
2.16 cm (0.85 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
17.8 cm (7.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.5 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.5 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This Pellicon® 2 Cassette Filter is a cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.5 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 cassette features a type v screen (open channel) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Cechy i korzyści
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2