P2HVMPC05
Pellicon® 2 Cassette Filter
filtration area 0.5 m2, pore size 0.45 μm
Synonim(y):
Pellicon 2 Cassette Filter Module HVMP 0.45 μm C 0.5 m2
Wybierz wielkość
16 294,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
16 294,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
1.5 cm (0.6 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
17.8 cm (7.0 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.5 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.5 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm nominal pore size
0.45 μm pore size
pH
2-11
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This Pellicon® 2 Cassette Filter is a cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.5 m2 and a 0.45 μm pore size.
This Pellicon® 2 cassette features a type c screen (coarse screen) and measures 17.8 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Cechy i korzyści
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2