Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151806
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Pellicon® 2 Mini Cassette Media: 10 kDa, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Screen Type: C Device Size: 0.1 m2
material
regenerated cellulose
Quality Segment
manufacturer/tradename
Pellicon®
technique(s)
analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
10 kDa NMWCO
General description
Device Configuration: Mini Cassette
Features and Benefits
Type C screen (coarse screen)
Analysis Note
Gravimetric Extractables: after a water flush
Other Notes
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Legal Information
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?