Kluczowe dokumenty
SHGEA47HH3
Millipore
Millipore Express® SHC 0.5/0.2µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 1/4 in. HB/HB, Autoclavable
Synonim(y):
Optiscale 47mm Millipore Express SHC 0.5/0.2 μm 1/4 in. HB/HB
Wybierz wielkość
3 EA
982,00 zł
982,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
982,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
982,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Nazwa produktu
Millipore Express® SHC, OptiScale® Capsule, OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.5/0.2 μm
Materiały
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
OptiScale® 47
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
sterile filtration: suitable
Długość
9.4 cm (3.70 in.)
Szerokość
2.75 in.
długość nominalna kartridża
3.70 in. (94 mm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
17.7 cm2
śr. przyłącza doprowadzającego
1/4 in.
śr. przyłącza odprowadzającego
1/4 in.
Matryca
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Inne uwagi
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Directions for Use
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: Protein purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥100 mL
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.