NZ-2ML-B
Anti-k (clone P3A118OL67), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-k from the clone P3A118OL67, Human IgG Antibody, Blood Grouping Reagent
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
klon
P3A118OL67, monoclonal
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
1-5 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6-8
izotyp
IgG
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 24 months
Product formulation conforms to the requirements of the EU IVD directive.
For In Vitro use only
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2