Kluczowe dokumenty
HNWP09000
Millipore
Nylon Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Nylon Net Filter
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
Nylon membrane
plain filter
white filter
opis
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore
Średnica
90 mm
śr. filtra
90 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: HPWP
Zastosowanie
0.45 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 90 mm diameter