Kluczowe dokumenty
MMSANKITCVR
Millipore
Pokrywa do pompy Milliflex Oasis® odporna na VHP, zestaw do sanityzacji przepływu wewnętrznego
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.75
Materiały
stainless steel
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 1 unit
producent / nazwa handlowa
Milliflex®
metody
Rapid Sterility Testing: suitable
Zastosowanie
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
kompatybilność
for use with Milliflex Oasis® sanitization kit for Milliflex Oasis VHP resistant pump
Opis ogólny
System Milliflex Oasis® oferuje rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające proces testowania drobnoustrojów z najwyższym poziomem wydajności, niezawodności wyników i zgodności z przepisami. Pompa próżniowa Milliflex Oasis® odporna na VHP to nowa generacja pomp próżniowych do filtracji w środowiskach izolatorów VHP. Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP, zestaw do odkażania przepływu wewnętrznego wraz z pokrywą jest akcesorium używanym do odkażania wnętrza pompy Milliflex Oasis® odpornej na VHP.
Zastosowanie
System Milliflex Oasis® znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w analizie produktów farmaceutycznych.
Informacje prawne
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.