Merck
MMSANKITVHP
Milliflex Oasis® Pompa odporna na VHP, zestaw do sanityzacji z przepływem wewnętrznym
for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.75
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump
General description
System Milliflex Oasis® oferuje rozwiązanie upraszczające i zabezpieczające proces testowania drobnoustrojów z najwyższym poziomem wydajności, niezawodności wyników i zgodności z przepisami. Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP to nowa generacja pomp próżniowych do filtracji w środowiskach izolatorów VHP. Pompa Milliflex Oasis® odporna na VHP, zestaw do odkażania przepływu wewnętrznego jest akcesorium używanym do odkażania wnętrza pompy Milliflex Oasis® odpornej na VHP.
Application
System Milliflex Oasis® znajduje zastosowanie w testowaniu obciążenia biologicznego i monitorowaniu wody w analizie produktów farmaceutycznych.
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany