Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 64 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical, sterility testing
compatibility
for use with Milliflex Oasis® Systems standard for VHP
shipped in
ambient
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Głowice filtrujące Dwie na pompę, Stal nierdzewna, silikon, uszczelki gumoweUwaga: Głowica pompy wraz ze wszystkimi elementami może być sterylizowana w autoklawie w temperaturze 121 °C przez 15 minut LUB w temperaturze 134 °C przez 5 minut.
Wymiary pompy
Wysokość 90 mm (3.5in.)
Szerokość 230 mm (9.0in.)
Głębokość 310 mm (12.2in.)
Wysokość wspornika filtracji 70 mm (2.8 in.)
Waga z głowicami filtrującymi 3.4 kg (7.5 lb)
Zasilanie 100V-240V;50/60Hz - Jeden zestaw może być używany do dwóch pomp.
Features and Benefits
- Usprawnia etapy filtracji
- Kompatybilny ze środowiskiem izolatora i dekontaminacją VHP
- Kompatybilność z systemem Milliflex® Rapid System 2.0 do przeprowadzania szybkich testów sterylności w czystym środowisku (izolatorze)
Other Notes
- Szybkie połączenia przewodów zasilających i spustowych
- Nie wymaga kalibracji
Niewielka wysokość - 90 mm (3,5 cala)
Zapobieganie zanieczyszczeniom krzyżowym
- Zawór zwrotny umieszczony w zdejmowanej głowicy filtrującej zapobiega potencjalnemu zanieczyszczeniu
- Dostęp do kluczowych części głowicy dla łatwego czyszczenia
Skalowalność: Podłącz do 2 pomp i uruchom do 4 jednoczesnych filtracji za pomocą jednego przycisku.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Milliflex Oasis® Systems standard for VHP | compatibility for use with Milliflex Oasis® VHP resistant pump | compatibility for use with Milliflex Oasis® VHP vacuum pump | compatibility for use with Milliflex Oasis® sanitization kit for Milliflex Oasis VHP resistant pump |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 unit |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing | application(s) bioburden testing |
| technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable | technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable | technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable | technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable |
| manufacturer/tradename Milliflex Oasis® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® |