Merck
MIX0200BRKT4
Millipore
Support bracket for 200L mixer bag with 4" port
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
316L stainless steel
Poziom jakości
Wysokość
55 cm (21.65 in.)
Szerokość
21 cm (8.25 in.)