Kluczowe dokumenty
DRUM0200L01
Millipore
Mobius® Polyethylene Drum
200L used with 3D bag assembly
Synonim(y):
Mobius® Polyethylene Drum, 200 L
Wybierz wielkość
1 EA
2017,00 zł
2017,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 września 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2017,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
2017,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 września 2025Szczegóły
Poziom jakości
Parametry
200 L sample volume
Średnica
56.90 cm (22.40 in.)
masa
9.98 kg (22 lb)
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany