Merck
MIX0100L102
Millipore
Mobius® MIX100L carrier
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Materiały
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Poziom jakości
Parametry
4-40 °C temperature
Wysokość
122 cm (48 in.)
Szerokość
81.3 cm (32 in.)
Głębokość
68.6 cm (27 in.)
masa
33.6 kg (74 lb)empty
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany