Kluczowe dokumenty
MISEVTXRI
Millipore
MilliSentials Vortexer-I
Euro, Australia, UK Power Plug
Wybierz wielkość
1 EACH
1210,00 zł
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1210,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
100 V / 240 V (∼(50/60 Hz))
Parametry
4 mm (Orbit)
Fixed, 3100 +/- 10% rpm speed
szer. × śr. × wys.
9.4 cm × 9.9 cm × 6.6 cm
masa
0.4 kg (1 lb)
Opis ogólny
The MilliSentials Vortexer provides powerful agitation to liquid samples within sealed containers. The compact and powerful design will accommodate tubes with volumes from 0.2 to 50 mL, vials with volumes from 2.0 to 10 mL and square bottles up to 150 mL.
Zastosowanie
Votexing
Cechy i korzyści
Dynamic balance technology provides smooth speed control, quiet operation, and minimal excess vibration.
Modernized compact design minimizes loss of bench space.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Usprawnione, ergonomiczne, niezbędne rozwiązania w zakresie sprzętu laboratoryjnego do obsługi, etykietowania, pipetowania, alikwotowania i homogenizacji próbek w laboratoriach badawczych.
Streamlined, ergonomic, essential lab equipment solutions for handling, labeling, pipetting, aliquoting, and homogenizing samples in research laboratories.
MilliSentials™ Lab Labeling System offers concise, temperature-resistant labels, simplifying laboratory labeling.
Streamline sample, reagent, and chemical identification using the MilliSentials™ Lab Labeling System - impervious, adaptable labels tailored for research labs.