Przejdź do
HS120827
Mini Vortex Mixer
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, black
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103814
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120827
General description
Simple, touch start operation offers exceptional mixing performance with one hand
  • Low profile design and small footprint (only 4.3” wide) saves valuable space
  • Made of ABS and silicone materials that resist most commonly used chemicals
  • Stable platform and elastomer feet ensure unit stays stable during operation
  • When performing repetitive procedures, a low activation force helps prevent user fatigue
Packaging
INCLUDES:
1 Mini Vortexer
2 Silicone Caps
1 Low Voltage, Double Insulated Power Adapter (100-240 VAC, 50/60 Hz) with 4 Interchangeable Plugs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120598HS120567HS120210
Vortex Mixer AC/DC input 230 V / 240 V, Australian plug, blue
HS120210
Vortex Mixer
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
material
black
material
gray-blue
material
gray , purple
material
blue
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120827
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120598
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120567
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120210
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mini Vortex Mixer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)