MABX8409
Przeciwciało anty-COVID-19, nukleoproteina, 1068
suitable for ELISA
Synonim(y):
SARS-Cov-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1068, monoclonal
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Ten mysi monoklonalny anty-COVID-19, nukleoproteina, 1068, nr kat. Nr kat. MABX8409 jest testowany do stosowania w testach ELISA do wykrywania nukleoproteiny COVID-19.
Specyficzność
Nukleoproteina COVID-19 i koronawirusa (NP)
Immunogen
Rodzimy koronawirus
Zastosowanie
Zalecany MABX8410 dla sparowanego testu immunologicznego.
Opis wartości docelowych
Choroba koronawirusowa 2019 (COVID-19) to choroba zakaźna wywoływana przez szczep wirusa koronawirusa zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2), wirusa blisko spokrewnionego z wirusem SARS. Przeciwciało nukleoproteinowe SARS-CoV-2 może być stosowane do wspomagania wykrywania SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Postać fizyczna
Formuła z 10 mM buforowaną solą fizjologiczną z 0,02% azydkiem sodu, pH 7,0
Rekonstytucja
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Krótkotrwałe: 2-8°C. Długoterminowe: -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2