MABX51
Anty-Chikungunya (CHIKV-Env 1)
Synonim(y):
Przeciwciało anty-CHIKV
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
Formularz
solution
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
pkg of 1 mg (MABX51-1KC)
pkg of 10 mg (MABX51-10KC)
metody
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
izotyp
IgG2a
powiązane choroby
infectious diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Białko otoczki 1 wirusa Chikungunya. Brak reaktywności z wirusami denga i Zika
Immunogen
Rekombinowane białko otoczki wirusa Chikungunya
Zastosowanie
To mysie przeciwciało monoklonalne, nr kat. Nr kat. MABX51, jest testowane do stosowania w testach Lateral Flow Assay i ELISA do wykrywania białka otoczki 1 rekombinowanego wirusa Chikungunya.
Opis wartości docelowych
Wirus Chikungunya to wirus przenoszony przez stawonogi (arbowirus), rozprzestrzeniający się poprzez ukąszenie zakażonych komarów z rodzaju Aedes. Należy on do rodzaju wirusów RNA Alphavirus. Objawy gorączki i bólu stawów pojawiają się zwykle w ciągu tygodnia od zakażenia. Mogą również wystąpić bóle mięśni, głowy, zmęczenie i wysypka.
Powiązanie
Zalecana para MABX51 z MABX49.
Postać fizyczna
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 0,015 M fosforan potasu, pH 7,2 z 0,85% chlorkiem sodu i 0,05% azydkiem sodu.
Rekonstytucja
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2