Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX49-1KC), pkg of 10 mg (MABX49-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Wirus Chikungunya to wirus przenoszony przez stawonogi (arbowirus), rozprzestrzeniający się poprzez ukąszenie zakażonych komarów z rodzaju Aedes. Należy on do rodzaju wirusów RNA Alphavirus. Objawy gorączki i bólu stawów pojawiają się zwykle w ciągu tygodnia od zakażenia. Mogą również wystąpić bóle mięśni, głowy, zmęczenie i wysypka.
Immunogen
Rekombinowane białko otoczki wirusa Chikungunya
Application
Ten mysi przeciwciało monoklonalne przeciwko wirusowi Chikungunya (CHIKV-Env 1 i 2), nr kat. Nr kat. MABX49, jest testowany do stosowania w testach ELISA i Lateral Flow Assay do wykrywania rekombinowanego białka otoczki wirusa Chikungunya (CHIKV E1 i E2).
Biochem/physiol Actions
Wirus Chikungunya Env 1 i 2. Brak reaktywności z wirusami denga, Zika, WNV, TBV lub JEV.
Physical form
Oczyszczony mysi monoklonalny w buforze zawierającym 0,015 M fosforan potasu, pH 7,2 z 0,85% chlorkiem sodu i 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecane pary MABX49 z MABX50 i/lub MABX51.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c