MABX38
Anti-Norovirus genogroup I
Synonim(y):
Anti-Norovirus Antibody
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
klon
monoclonal
Postać
solution
reaktywność gatunkowa
all
opakowanie
pkg of 1 mg (MABX38-1KC)
pkg of 10 mg (MABX38-10KC)
metody
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
powiązane choroby
infectious diseases
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2