Przejdź do
MABX39
Anty-Norovirus genogroup I
Synonim(y):
Przeciwciało przeciw norowirusowi
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
ELISA, WB, immunodiffusion
Citations:
-
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal
form
solution
species reactivity
all
packaging
pkg of 1 mg (MABX39-1KC), pkg of 10 mg (MABX39-10KC)
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
relevant disease(s)
infectious diseases
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Norowirusy to zróżnicowane genetycznie wirusy RNA o dodatniej nici DNA z rodziny Caliciviridae. Genotypy I, II i IV mogą powodować nagłe wystąpienie silnych wymiotów i biegunki. Wirus jest wysoce zaraźliwy i powszechnie rozprzestrzenia się poprzez skażoną żywność, wodę i bliski kontakt z zakażonymi osobami.
Immunogen
Rekombinowany wirus norowirusa VLP
Application
Ten mysi monoklonalny anty-norowirus genogrupy I, nr kat. MABX39, jest testowany do stosowania w testach ELISA, Western Blotting i Lateral Flow Assay w celu wykrywania białka kapsydu grupy I.
Biochem/physiol Actions
Białko kapsydu grupy I. Brak reaktywności z genogrupą II
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM buforowaną sól fizjologiczną, pH 7,2 z 0,1% azydkiem sodu.
Preparation Note
Informacje na temat stężenia znajdują się w certyfikacie analizy.
Przechowywać w temperaturze 2-8 °C. W celu długotrwałego przechowywania zamrozić w temperaturze -20 °C
Other Notes
Zalecane przechwytywanie dopasowanych par MABX38 i wykrywanie MABX39
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Norovirus genogroup I
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)