Przejdź do
MABC1161
Przeciwciało anty-TSPAN8, klon CO-029 (1116NS-29)
clone CO-029, from mouse
Synonim(y):
Tetraspanin-8, Transmembrane 4 superfamily member 3, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CO-029, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB, affinity binding assay
Citations:
-
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki02 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CO-029, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TSPAN8(7103)
General description
26,04 kDa obliczone. ~27-34 kDa zgłoszone (Szala, S., et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 87(17):6833-6837) z powodu glikozylacji.
Tetraspanina-8 (UniProt P19075; znana również jako Transmembrane 4 superfamily member 3, Tspan-8, Tumor-associated antigen CO-029) jest kodowana przez gen TSPAN8 (znany również jako TM4SF3) (Gene ID 7103) u człowieka. CO-029 jest członkiem rodziny transbłonowych 4 lub tetraspanin 4-transbłonowych glikoprotein powierzchniowych komórek zaangażowanych w regulację aktywacji komórek, wzrostu i ruchliwości. Tetraspanina-8 (antygen CO-029) została pierwotnie scharakteryzowana jako antygen związany z nowotworem, ulegający ekspresji w komórkach raka żołądka, jelita grubego i trzustki i wywierający działanie promujące progresję nowotworu. W przerzutowych liniach komórkowych raka trzustki i jelita grubego aktywacja PKC zwiększa kolokalizację tetraspaniny-8 i tetraspaniny CD151 z integryną α6β4, a następnie internalizację tego kompleksu integryna-tetraspanina, co skutkuje zmniejszoną adhezją komórka-matryca i zwiększoną migracją komórek. Stwierdzono, że nokaut tetraspaniny-8 w komórkach raka okrężnicy HT29 znacznie zmniejsza zdolność migracyjną komórek w wyniku zwiększenia zarówno adhezji komórka-matryca zależnej od integryny, jak i adhezji komórka-komórka zależnej od wapnia. Ludzka tetraspanina-8 jest białkiem czterobłonowym (10-33, 58-72, 84-109, 206-230) z końcami N- i C-końcowymi (a.a. 1-9 i 231-237) odsłoniętymi po stronie cytoplazmatycznej.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa.
Komórki ludzkiego raka jelita grubego SW1116.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 0,1 µg z reprezentatywnej partii wykryło TSPAN8 w ludzkich nabłonkowych komórkach gruczolakoraka jelita grubego Caco-2.
Test wiązania powinowactwa: Reprezentatywna partia wykryła ekspresję powierzchniowego antygenu CO-029 (TSPAN8) wśród panelu ludzkich linii komórek nowotworowych za pomocą testu radioimmunologicznego (RIA) i testu mieszanej hemadsorpcji (MHA) (Szala, S., et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 87(17):6833-6837).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność powierzchniowego antygenu CO-029 (TSPAN8) głównie wśród komórek nowotworowych w hodowlach komórkowych pochodzących z tkanek gruczolakoraka trzustki (Gesierich, S., et al. (2005). Clin. Cancer Res. 11(8):2840-2852).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność antygenu CO-029 (TSPAN8) kolokalizowaną z immunoreaktywnością integryn alfa6 i beta4 za pomocą podwójnego fluorescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 8.18 ludzkich komórek raka trzustki (Gesierich, S., et al. (2005). Clin. Cancer Res. 11(8):2840-2852).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność antygenu CO-029 (TSPAN8) kolokalizowaną z immunoreaktywnością integryny beta4 poprzez podwójne fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne ludzkich komórek raka trzustki Capan1, a także ludzkich komórek raka okrężnicy HT29 i WIDR (Gesierich, S., et al. (2005). Clin. Cancer Res. 11(8):2840-2852).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną immunoreaktywność antygenu CO-029 (TSPAN8) w zamrożonych wycinkach tkanki gruczolakoraka trzustki niż w normalnych wycinkach tkanki trzustki (Gesierich, S., et al. (2005). Clin. Cancer Res. 11(8):2840-2852).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła antygen CO-029 (TSPAN8) w immunoprecypitatach integryny alfa3 z lizatów 8.18 ludzkich komórek raka trzustki (Gesierich, S., et al. (2005). Clin. Cancer Res. 11(8):2840-2852)
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenny antygen CO-029 (TSPAN8) w lizacie ludzkich komórek raka okrężnicy SW948, jak również egzogennie wyrażony antygen CO-029 w transfekowanych komórkach COS (Szala, S., et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 87(17):6833-6837).
To przeciwciało anty-TSPAN8, klon CO-029 (1116NS-29) jest zatwierdzone do stosowania w immunohistochemii (parafina), cytometrii przepływowej, Western Blotting, teście wiązania powinowactwa do wykrywania TSPAN8.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Adhesion (CAMs)
Biochem/physiol Actions
Klon CO-029 (pierwotnie 1116NS-29) wykrywał glikozylowane pasma docelowe w antygenie CO-029 (TSPAN8) transfekowanym cDNA, ale nie w nietransfekowanych komórkach COS (Szala, S., et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 87(17):6833-6837).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in human colon cancer tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected TSPAN8 in human colon cancer tissue section.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0007103M2MABS2310MABT1332
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
CO-029, monoclonal
clone
1E5, monoclonal
clone
TrMab-29, monoclonal
clone
40/15-1B11-63-76-8, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... TSPAN8(7103)
Gene Information
human ... TSPAN8(7103)
Gene Information
human ... DAG1(1605)
Gene Information
mouse ... Tspan8(216350)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c