Kluczowe dokumenty
MABT914
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD9, klon Z9.1
clone Z9.1, from mouse
Synonim(y):
5H9 antigen, Cell growth-inhibiting gene 2 protein, Leukocyte antigen MIC3, Motility-related protein, MRP-1, Tetraspanin-29, Tspan-29, p24)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
Z9.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD9(928)
Opis ogólny
Antygen CD9 (UniProt: P21926; znany również jako antygen 5H9; białko genu 2 hamującego wzrost komórek; antygen leukocytarny MIC3; białko związane z ruchliwością; MRP-1; tetraspanina-29; Tspan-29; p24) jest kodowany przez gen CD9 (znany również jako MIC3, TSPAN29; IG2) (Gene ID: 928) u człowieka. CD9 jest wieloprzepustową glikoproteiną błonową z rodziny tetraspanin (TM4SF). Ulega ekspresji w różnych komórkach krwiotwórczych i nabłonkowych. Wykazuje silną ekspresję w płytkach krwi, gdzie pośredniczy w ich aktywacji i agregacji po związaniu z przeciwciałami monoklonalnymi. CD9 indukuje adhezję komórek, agregację płytek krwi i rozwój komórek B i wykazano, że wiąże się z CD63, CD81, CD82 i CD36 oraz wiąże się z integrynami beta-1. W aktywacji CD9 płytek krwi pośredniczy cząsteczka Fc y RII (CD32). Obniżenie poziomu CD9 koreluje z progresją nowotworu w niektórych formach raka. Może utrudniać tworzenie przerzutów poprzez hamowanie ruchliwości, w której pośredniczy integryna. Niższa ekspresja CD9 jest związana ze słabszą adhezją matrycy i rozproszonym wzrostem komórek nowotworowych in vitro.
Specyficzność
Klon Z9.1 wykrywa CD9 w jego natywnej, niezredukowanej formie, w komórkach CD-9 dodatnich wśród ludzkich PBMC.
Immunogen
Nienaruszone komórki raka jelita grubego LoVo.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD9 w ludzkich migdałkach, ludzkim raku piersi i ludzkich tkankach skóry.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło CD9 w ludzkich PBMC.
ludzki migdałek, ludzki rak piersi, ludzki rak wątroby, ludzka skóra
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD9, klon Z9.1, nr kat. Nr kat. MABT914, zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting do wykrywania CD9.
Jakość
Evaluated by Immunohistochemistry in human human liver cancer tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CD9 in human liver cancer tissue.
Opis wartości docelowych
25,42 kDa obliczone
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1