MABT371
Anti-EB1, EB2 and EB3 Antibody, clone KT65
clone KT65, from rat
Synonim(y):
Microtubule-associated protein RP/EB family member 1, APC-binding protein EB1, End-binding protein 1, EB1, EB2, End binding protein 2, EB3, End binding protein 3, Microtubule-associated protein RP/EB family member 3
Wybierz wielkość
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KT65, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EBF3(253738) , MAPRE2(10982) , MAPRE3(22924)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated EB1, EB2, and EB3 in HeLa cell extracts (Van der Vaart, B., et al. (2011). J Cell Biol. 193(6):1083-1099).
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected EB1, EB2, and EB3 in 10 µg of MAPRE1 (EB1), MAPRE2 (EB2), and MAPRE3 (EB3) cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2