Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
MTC™ Bio R1090-B
Feature:
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
Material:
blue , polypropylene
Packaging:
pack of 5 ea
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
blue , polypropylene
feature
to hold 60 x 1.5/2.0 mL OR 60 x 0.5 mL tubes
packaging
pack of 5 ea
manufacturer/tradename
MTC™ Bio R1090-B
parameter
-80 °C temperature
General description
Rack, reversible, 60 x 1.5/2.0mL or 0.5mL, (71x 197mm), Blue
Features and Benefits
- Polypropylene, withstand -80°C
- Compact and space efficient
- Autoclavable
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Reversible Rack
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?