Kluczowe dokumenty
MABT338
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfo-cytokeratyna-8 (K8) (Ser431), klon 5B3
clone 5B3, from mouse
Synonim(y):
Keratin, type II cytoskeletal 8, CK-8, Keratin-8, K8, Type-II keratin Kb80
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5B3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer431)
informacje o genach
human ... KRT8(3856)
mouse ... Krt8(16691)
Opis ogólny
Keratyna, cytoszkielet typu II 8 (UniProt: P05787; znana również jako cytokeratyna-8, CK-8 Keratyna-8, K8, keratyna typu II Kb80) jest kodowana przez gen KRT8 (znany również jako CYK8) (identyfikator genu: 3856) u człowieka. Cytokeratyna-8 jest białkiem typu II, obojętnym do zasadowego, z rodziny filamentów pośrednich, które wraz z cytokeratyną-19 (KRT19) pomaga łączyć aparat kurczliwy z dystrofiną w kostamerach mięśni poprzecznie prążkowanych. Cytokeratyna-8 może ulegać fosforylacji na trzech głównych resztach serynowych: Serynie 23, 431 i 73. Wykazano, że seryna 23 jest wysoce konserwowana we wszystkich keratynach typu II. Fosforylacja seryny 431 zwiększa się podczas mitozy i po leczeniu naskórkowym czynnikiem wzrostu. Cytokeratyna-8 może również ulegać O-glikozylacji w sposób zależny od cyklu komórkowego, a glikozylacja zwiększa jej rozpuszczalność i zmniejsza stabilność poprzez indukowanie degradacji proteasomalnej. Mutacje w genie KRT8 zostały powiązane z marskością wątroby, która charakteryzuje się ciężkim panlobularnym obrzękiem komórek wątroby z tworzeniem ciał Mallory'ego, wyraźnym zwłóknieniem okołokomórkowym i wyraźnymi złogami miedzi. Opisano dwie izoformy cytokeratyny-8, które są wytwarzane przez alternatywny splicing.
Specyficzność
Klon 5B3 specyficznie wykrywa cytokeratynę-8 fosforylowaną na serynie 431.
Immunogen
Cytokeratyna-8/18 oczyszczona z komórek HT29 traktowanych kwasem okadaikowym.
Zastosowanie
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-8 (K8) (Ser431) w zastosowaniach immunofluorescencji (Ku, N.O., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(11):7556-64).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-cytokeratynę-8 (K8) (Ser431) w zastosowaniach Western Blotting (Yoon, K.H., et. al. (2001). J Cell Biol. 153(3):503-16; Ridge, K.M., et. al. (2005). J Biol Chem. 280(34):30400-5; Ku, N.O., et. al. (1997). J Biol Chem. 272(11):7556-64).
Anty-fosfo-cytokeratyna-8 (K8) (Ser431), klon 5B3, nr kat. MABT338, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa fosforylację cytokeratyny-8 typu II na serynie 431 i zostało przetestowane do stosowania w immunofluorescencji i Western Blotting.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in lysates from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected phospho-cytokeratin-8 (K8) (Ser431) in lysate from HeLa cells treated with Calyculin A/Okadaic Acid.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~53 kDa; obliczono 53,70 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.