MABS419
Anti-BMPR-1A, clone 4B7B2 Antibody
ascites fluid, clone 4B7B2, from mouse
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein receptor type-1A, BMP type-1A receptor, BMPR-1A
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B7B2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BMPR1A(657)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Flow Cytometry Analysis: A 1;200-400 dilution from a representative lot detected BMPR-1A in HeLa cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Signaling
Developmental Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected BMPR-1A in PC-3, K562 and mouse liver lysates.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.