Kluczowe dokumenty
SAB1402682
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACVR1 antibody produced in mouse
clone 2D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVR1(90)
Opis ogólny
Aktywiny są dimerycznymi czynnikami wzrostu i różnicowania, które należą do nadrodziny strukturalnie powiązanych białek sygnalizacyjnych transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Aktywiny sygnalizują poprzez heteromeryczny kompleks receptorowych kinaz serynowych, który obejmuje co najmniej dwa receptory typu I (I i IB) i dwa receptory typu II (II i IIB). Wszystkie te receptory są białkami transbłonowymi, składającymi się z zewnątrzkomórkowej domeny wiążącej ligand z regionem bogatym w cysteinę, domeny transbłonowej i domeny cytoplazmatycznej o przewidywanej specyficzności serynowo-treoninowej. Receptory typu I są niezbędne do sygnalizacji; a receptory typu II są wymagane do wiązania ligandów i ekspresji receptorów typu I. Receptory typu I i II tworzą stabilny kompleks po związaniu ligandu, co powoduje fosforylację receptorów typu I przez receptory typu II. Gen ten koduje receptor aktywiny A typu I, który sygnalizuje szczególną odpowiedź transkrypcyjną w połączeniu z receptorami aktywiny typu II. Mutacje w tym genie są związane z postępującą fibrodysplazją kostną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACVR1 (AAH33867, 21 a.a. ~ 120 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MEDEKPKVNPKLYMCVCEGLSCGNEDHCEGQQCFSSLSINDGFHVYQKGCFQVYEQGKMTCKTPPSPGQAVECCQGDWCNRNITAQLPTKGKSFPGTQNF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)