primary antibodies
klon
NL7, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 65.34 kDa
observed mol wt ~91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYBB(1536)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in Human PMN cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected gp91phox (NOX2) in Human PMN cell lysate.
Tested Applications
Inhibition Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Inhibition applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Western Blotting applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected gp91phox (NOX2) in Flow Cytometry applications (Burritt, J.B., et. al. (2003). J Immunol. 170(12):6082-9).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2