primary antibodies
klon
NaM185-2C3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 35.55 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
-10 to -25°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CKR1(2532)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in K562 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected DARC (CD234) in one million K562 cells.
Tested Applications
Radioimmunoassay: A representative lot detected DARC (CD234) in Radioimmunoassay applications (Wasniowska, K., et. al. (2002). Transfus Med. 12(3):205-11).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected DARC (CD234) in Western Blotting applications (Grodecka, M., et. al. (2010). Acta Biochim Pol. 57(1):49-53).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected DARC (CD234) in Flow Cytometry applications (Menard, D., et. al. (2010). Proc Natl Acad Sci USA. 107(13):5967-71; Chi, J.S., et. al. (2016). Int J Parasitol. 46(1):31-9).
ELISA Analysis: A representative lot detected DARC (CD234) in ELISA applications (Wasniowska, K., et. al. (2002). Transfus Med. 12(3):205-11).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody blocked CXCL8 binding site on endothelial cells. (Whittall, C., et al. (2013). J. Immunol. 190(4):1725-36).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2