Przejdź do
C7594
Casein Blocking Buffer
for Northern and Southern blotting, powder blend
Synonim(y):
blocking buffer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
232-555-1
NACRES:
NA.25
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder blend
technique(s)
Southern blotting: suitable
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
solubility
H2O: soluble, faintly yellow (dissolves in 5-10 minutes.)
storage temp.
room temp
General description
Casein is a milk-derived substance routinely used in blocking buffers for Western, Southern and Northern Blot procedures. Blocking agents are used to reduce non-specific binding of detection reagents to the membranes.
Application
Suitable as a blocking Buffer for Western, Southern and Northern Blot membranes. Blocked membranes can then be used in either chemiluminescent, colorimetric, or DIG detection assays.
Features and Benefits
  • Better blocking performance than dried milk or BSA
  • Compatible with neutral and positively-charged membranes
  • Compatible with chemiluminescent, colorimetric , and DIG detection assays
Preparation Note
Dissolve entire contents of bottle in 800 mL molecular biology grade water. Stir until well mixed, then add water to final volume of 1L. Store at 2-8°C for up to one week.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B642970955G7663
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
powder blend
form
solution
form
liquid
form
powder blend
pH
6.8-7.2(reconstituted per directions)
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
wgk
WGK 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)