Kluczowe dokumenty
MABS107-I
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw wiązaniu ubikwityny K11, klon 2A3/2E6
clone 2A3/2E6, from rabbit
Synonim(y):
Ubiquitin K11 linkage, Lysine 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3/2E6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all (based on 100% sequence homology)
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBAP2(55833)
Opis ogólny
Ostatnio wykazano, że wiązanie lizyny 11 (K11) ubikwityny jest specyficznie ukierunkowane przez ligazę ubikwityny E3 kompleksu promującego anafazę (APC) w celu katalizowanej ubikwitynacji mitozy. Przeciwciała specyficzne dla wiązania K11 wykazały, że tworzenie łańcuchów K11 jest znacznie zwiększone w mitotycznych komórkach ludzkich w obecności degradacji substratu APC. Łańcuchy ubikwityny związane z K11 wydają się mieć istotną kontrolę regulacyjną nad mitotyczną degradacją białek.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające całemu wiązaniu ubikwityny K11.
Zastosowanie
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło wiązanie ubikwityny K11 w komórkach A431 i HeLa.
To przeciwciało przeciw wiązaniu ubikwityny K11, klon 2A3/2E6, zostało zatwierdzone do stosowania w western blotting i ICC do wykrywania wiązania ubikwityny K11.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in K11 recombinant protein.
Western Blotting Analysis: A 1:250 to 1:1,000 dilution of this antibody detected Ubiquitin K11 linkage in 10 µg of K11 recombinant protein.
Opis wartości docelowych
Różne
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze monoklonalne IgG w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mingwei Min et al.
Molecular biology of the cell, 26(24), 4325-4332 (2015-10-09)
The ubiquitin proteasome system (UPS) directs programmed destruction of key cellular regulators via posttranslational modification of its targets with polyubiquitin chains. These commonly contain Lys-48 (K48)-directed ubiquitin linkages, but chains containing atypical Lys-11 (K11) linkages also target substrates to the
Michael E French et al.
The Journal of biological chemistry, 292(25), 10398-10413 (2017-05-04)
Homologous to E6AP C-terminal (HECT) ubiquitin (Ub) ligases (E3s) are a large class of enzymes that bind to their substrates and catalyze ubiquitination through the formation of a Ub thioester intermediate. The mechanisms by which these E3s assemble polyubiquitin chains
Rahul S Samant et al.
Nature, 563(7731), 407-411 (2018-11-16)
Protein misfolding is linked to a wide array of human disorders, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease and type II diabetes1,2. Protective cellular protein quality control (PQC) mechanisms have evolved to selectively recognize misfolded proteins and limit their toxic effects3-9, thus
Swarna L Vijayaraj et al.
Nature communications, 12(1), 2713-2713 (2021-05-13)
Interleukin-1β (IL-1β) is activated by inflammasome-associated caspase-1 in rare autoinflammatory conditions and in a variety of other inflammatory diseases. Therefore, IL-1β activity must be fine-tuned to enable anti-microbial responses whilst limiting collateral damage. Here, we show that precursor IL-1β is
Animesh Dhara et al.
mSphere, 1(3) (2016-06-25)
The contribution of ubiquitin-mediated mechanisms in the regulation of the Toxoplasma gondii cell cycle has remained largely unexplored. Here, we describe the functional characterization of a T. gondii deubiquitinase (TGGT1_258780) of the ovarian-tumor domain-containing (OTU) family, which, based on its structural