Kluczowe dokumenty
SAB2702288
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Ubiquitin antibody produced in mouse
clone GT7811, affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μL
1990,00 zł
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT7811, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
stężenie
1mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Immunogen użyty do wytworzenia tego przeciwciała odpowiada ubikwitynie
Zastosowanie
Sugerowane rozcieńczenia początkowe są następujące: WB: 1:5000-1:20000. Nie przetestowano jeszcze w innych zastosowaniach. Optymalne rozcieńczenia robocze powinny być określone eksperymentalnie przez użytkownika końcowego.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Inne uwagi
Oczyszczanie: Oczyszczony przez powinowactwo do białka G
Postać fizyczna
Sól fizjologiczna buforowana fosforanem, bez dodatku konserwantów.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melissa Gómez et al.
Journal of lipid research, 61(2), 229-243 (2019-12-07)
Xanthophyllomyces dendrorhous is a basidiomycete yeast known as a natural producer of astaxanthin, a carotenoid of commercial interest because of its antioxidant properties. Recent studies indicated that X. dendrorhous has a functional SREBP pathway involved in the regulation of isoprenoid
Ana-María González et al.
Journal of lipid research, 63(3), 100175-100175 (2022-02-06)
Cytochrome P450s (P450s) are heme-containing proteins involved in several cellular functions, including biosynthesis of steroidal hormones, detoxification of xenobiotic compounds, among others. Damage response protein 1 (Dap1) has been described as a positive regulator of P450s through protein-protein interactions in