Kluczowe dokumenty
MABN857
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SYNE1, klon 200A6
clone 200A6, from mouse
Synonim(y):
CPG2, Enaptin, Enaptin-165, Nesprin-1 Giant, Syne-1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
200A6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse (based on 100% sequence homology)
metody
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Syne1(64009)
Opis ogólny
Ludzki gen SYNE1 (UniProt Q8NF91; Gene ID 23345) jest jednym z dziesięciu najlepszych loci wiążących się z ryzykiem wystąpienia pięciu głównych zaburzeń psychicznych, schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej (BD), dużej depresji, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), a także wielu innych zaburzeń neurologicznych i nerwowo-mięśniowych. Związane z BD polimorfizmy pojedynczych nukleotydów (SNP) znajdują się w regionie ludzkiego genu SYNE1 homologicznym do specyficznych dla mózgu transkryptów szczurzego Syne1 kodującego CPG2 (kandydujący gen plastyczności 2; UniProt Q63128; Gene ID 499010), pierwotnie zidentyfikowany jako transkrypt o zwiększonej regulacji podczas napadów wywołanych kwasem kainowym w zakręcie zębatym szczura. Wariant spliced CPG2 szczura lokalizuje się w synapsach pobudzających neuronów pobudzających, gdzie odgrywa rolę w plastyczności synaptycznej i ułatwia cykl receptora glutaminianu.
Specyficzność
Klon ten wykrywa również białko SYNE1 w ludzkich próbkach mózgu ze znacznie słabszym sygnałem niż ten obserwowany w próbkach szczurów.
Sekwencja immunogenu jest obecna w szczurzej izoformie CPG2 (UniProt Q63128), a także w mysiej izoformie Enaptin (znanej również jako Nesprin-1 Giant), Syne-1B i Enaptin-165 (UniProt Q6ZWR6). Region docelowy nie występuje w szczurzej izoformie Nesprin-1 (UniProt Q8VHJ9), ani w mysiej izoformie 2 i Syne-1A. Klon 200A6 wykrył knockdown izoformy CPG2 SYNE1 za pośrednictwem shRNA w neuronach szczura za pomocą immunocytochemii fluorescencyjnej i immunoblottingu (Cottrell, J.R. i in. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie trzeciego zwiniętego zwoju szczurzej spliced izoformy CPG2 lub dziesiątej domeny spektryny mysiej spliced izoformy 1 (znanej również jako Enaptin lub Nesprin-1 Giant).
Zastosowanie
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia zlokalizowała immunoreaktywność izoformy CPG2 SYNE1 skoncentrowaną w postsynaptycznym miejscu synaps pobudzających, w odrębnej subdomenie synaptycznej bocznej i pod gęstością postsynaptyczną (PSD) przez znakowanie immunoEM 4% paraformaldehydem/0,1% glutaraldehydem utrwalonych, osadzonych w niskiej temperaturze skrawków hipokampa szczura (Cottrell, J.R. i in. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia zlokalizowała immunoreaktywność izoformy CPG2 SYNE1 kolokalizowaną z klatryną w postsynaptycznej strefie endocytarnej przez znakowanie immunoEM seryjnych skrawków o grubości 60 nm 4% paraformaldehydu/0.1% utrwalonych aldehydem glutarowym neuronów szczura (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia immunolokalizowała izoformę CPG2 splicingu SYNE1 na kolcach dendrytycznych, kolokalizowaną z klatryną, ale oddzieloną od PSD i włókien aktyny w głowie kręgosłupa, przez fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne 4% utrwalonych formaldehydem, 0,3% Triton X-100-permeabilizowanych szczurzych neuronów hipokampa. Barwienie docelowe było znacznie zmniejszone wśród neuronów otrzymujących komórkową dostawę CPG2 shRNA (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła izoformę CPG2 splicingu SYNE1 jako pasmo o masie ~110 kDa w ekstrakcie tkanki kory mózgowej szczura i lizacie z izolowanych neuronów kory mózgowej szczura. Wykrywanie pasma docelowego było znacznie zmniejszone przy użyciu lizatu z neuronów po dostarczeniu komórkowego CPG2 shRNA (Cottrell, J.R., et al. (2004). Neuron. 44(4):677-690).
Przeciwciało anty-SYNE1, klon 200A6, nr kat. MABN857, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko wariantom splicingowym SYNE1, w tym szczurzemu CPG2, i zostało przetestowane w mikroskopii elektronowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected the ~110 kDa SYNE1 spliced isoform CPG2 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~110 kDa (szczurza izoforma CPG2). Obliczono 109,0 kDa (szczurza izoforma CPG2), 1,010 kDa (mysie izoformy Giant/Enaptin i Syne-1B) i 165,2 kDa (mysia izoforma Enaptin-165). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1