Kluczowe dokumenty
SAB5700892
Sigma-Aldrich
Hydroksylaza anty-tyrozynowa
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1033
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1033
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
4 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYRO3(7301)
Opis ogólny
Gen jest częścią 3-członowej rodziny receptorów kinazy przezbłonowej z przetworzonym pseudogenem dystalnie na chromosomie 15. Kodowane białko jest aktywowane przez produkty genów specyficznych dla zatrzymania wzrostu 6 i białka S i jest zaangażowane w kontrolowanie przeżycia i proliferacji komórek, spermatogenezy, immunoregulacji i fagocytozy. Kodowane białko zostało również zidentyfikowane jako czynnik wejścia do komórek dla wirusów Ebola i Marburg. [dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego TYRO3
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)