Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł 1734,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.22
1734,00 zł
Cena katalogowa2040,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
3CL, chromogenny peptyd substratowy proteazy Mpro, pNA-Peptide substrate, lyophilized
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Peptyd ten jest substratem dla głównej proteazy z SARS-Cov2, proteazy 3CL (Mpro). Substrat ten umożliwia pomiar aktywności proteazy 3CL przy użyciu standardowego czytnika płytek lub spektrofotometru.
Proteolityczne rozszczepienie przez proteazę 3CL uwolni wolną grupę pNA z peptydu (sekwencja TSAVLQ) z maksymalnym pikiem absorpcji przy 405 nm (A4051μM = 0,00916)
Sekwencja peptydu: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Liofilizowany z 0,1% TFA wH2O
Proteolityczne rozszczepienie przez proteazę 3CL uwolni wolną grupę pNA z peptydu (sekwencja TSAVLQ) z maksymalnym pikiem absorpcji przy 405 nm (A4051μM = 0,00916)
Sekwencja peptydu: Thr-Ser-Ala-Val-Leu-Gln-pNA
Liofilizowany z 0,1% TFA wH2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?