Kluczowe dokumenty
MABN743
Sigma-Aldrich
Anti-CALCRL Antibody, clone 9G2.1
Wybierz wielkość
100 μG
1990,00 zł
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1990,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1990,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
9G2.1
monoclonal
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
(Please refer to lot specific datasheet.)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Linear peptide corresponding to human CALCRL.
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected CALCRL in 10 µg of mouse brain, mouse cerebellum, mouse hypothalamus, and human pituitary tissue lysate.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution from a representative lot detected CALCRL in human lung and human heart tissue.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CALCRL in 10 µg of human lung tissue lysate.
Właściwości fizyczne
~55 kDa observed
Postać fizyczna
Purified mouse monoclonal IgG1κ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.