Przejdź do
MABN696
Przeciwciało anty-G6PD, klon 2H7
ascites fluid, clone 2H7, from mouse
Synonim(y):
Glucose-6-phosphate dehydrogenase, G6PD
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H7, monoclonal
Application:
FACS, IHC, WB
Citations:
-
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB2982
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... G6PD(2539)
General description
Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (G6PD) jest enzymem ograniczającym szybkość w szlaku fosforanu pentozy, który katalizuje utlenianie glukozo-6-fosforanu (G6P) w celu utworzenia cukrów pentozowych dla podrzędnych szlaków biosyntezy. Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa wytwarza również fosforan dinukleotydu nikotynoamidoadeninowego (NADPH), ważny donor elektronów, który odgrywa rolę ochronną przed stresem oksydacyjnym, zwłaszcza w czerwonych krwinkach. Niedobory dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej mogą zaburzać wzrost komórek, sygnalizację komórkową i rozwój embrionalny. Jest również dość dobrze ustalone, że mutacje dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej powodują bardzo zróżnicowany stan znany jako przewlekła niesferocytowa niedokrwistość hemolityczna.
Zaobserwowano ~59 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego G6PD wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło G6PD w ludzkich tkankach raka piersi i raka nerki.
Analiza ELISA (bezpośrednia): Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło G6PD z rekombinowanym antygenem białka G6PD.
Analiza cytometrii przepływowej: Rozcieńczenie 1:200-400 z reprezentatywnej partii wykryło G6PD w komórkach Jurkat niegłodzonych surowicą.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową za pomocą tego mysiego przeciwciała monoklonalnego, przeciwciała anty-G6PD, klonu 2H7 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IHC i cytometrii przepływowej.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty komórek HeLa, MCF-7, Jurkat i K562
Evaluated by Western Blotting in HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected G6PD in HeLa, MCF-7, Jurkat and K562 cell lysates.
Other Notes
Zastępuje: MABS391
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700743SAB5300459HPA000834
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
clone
2H7, monoclonal
clone
polyclonal
clone
5E12, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... G6PD(2539)
Gene Information
human ... G6PD(2539)
Gene Information
human ... G6PD(2539)
Gene Information
human ... G6PD(2539)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c