MABN540
Anti-mGluR5 Antibody, clone N75/33
clone N75/33, from mouse
Synonim(y):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
N75/33, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM5(2915)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected mGluR5 in normal human midbrain tissue.
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of mouse hypothalamus tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hypothalamus tissue lysate
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1