E221
NovaSeptum® GO Autoclavable Bag Sampling System, Vented
sterile; β-irradiated
Synonim(y):
NovaSeptum® GO Autoclavable Bag, Vented
Wybierz wielkość
18 788,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
18 788,00 zł
Przewidywany termin wysyłki31 marca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
316 stainless steel cannula
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (platinum-cured)
silicone tubing
Poziom jakości
agency
according to ISO 11137 (sterilization)
according to ISO 146441
meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterylność
sterile; β-irradiated
linia produktu
NovaSeptum® GO
Właściwości
autoclavable
Parametry
-20-125 °C temp. range (-4-257 °F)
0.30 bar max. pressure (4.35 psi)
zanieczyszczenia
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
dopasowywanie
male Luer-Lok® outlet (with female sterile vent filter)
Zastosowanie
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Autoclaved
Opakowanie
E221-00216 (100 ml bags, 40 units per box)
E221-C0243 (250 ml bags, 40 units per box)
E221-C0244 (1000 ml bags, 40 units per box)
Komponenty
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (bag): Polypropylene film
- Tubing: Silicone
- Outlet Tubing: Male Luer-Lok® with female sterile vent filter
Uwaga dotycząca przygotowania
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.