MABN52
Anti-REP-1 Antibody, clone 2F1
clone 2F1, from mouse
Synonim(y):
choroideremia (Rab escort protein 1), choroideremia, Choroideraemia protein, Rab escort protein 1, Rab geranylgeranyltransferase component A, TCD protein
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHM(1121)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected REP-1 on 10 µg of 293T cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1