MABN2727
Anti-Pan Lhx1/5 Antibody, clone 4F2
Synonim(y):
Białko LIM/homeobox Lhx5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F2, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45 kDa
observed mol wt ~48 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human, chicken
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
rat ... Lhx1(124451)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło Lhx1/5 w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Lhx1/5 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Iyer, N.R., et al. (2016). Exp Neurol. 277:305-316).
Zastosowania immunohistochemiczne: Reprezentatywna partia wykryła Pan Lhx1/5 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lu, Y., et al. (2020). Dev Cell. 53(4):473_491.e9; Shirazi Fard, S., et al. (2014). Cell Cycle. 13(3):408-17; Hotani, T., et al. (2018). Mol Ther Oncolytics. 12:162-172; Yang, M., et al. (2010). J Comp Neurol. 518(14):2818-40).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła Pan Lhx1/5 w zastosowaniach immunofluorescencji (Yang, M., et al. (2010). J Comp Neurol. 518(14):2818-40; Samson, A., et al. (2018). Gut. 67(3):562-573).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Pan Lhx1/5 w aplikacjach Western Blotting (Hotani, T., et al. (2018). Mol Ther Oncolytics. 12:162-172).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1