GBL622105
Grace Bio-Labs CoverWell™ perfusion chambers
8 chambers, port diam. 1.5 mm, chamber diam. × thickness 9 mm × 0.9 mm
Synonim(y):
Prasa wielokrotnego użytku do uszczelniania komory wielokomorowej, Szczelna obudowa dla prowadnic, Wodoszczelna komora wielokomorowa, drążek mikroskopu na komorze wielodołkowej
Wybierz wielkość
813,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
813,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate backing
red silicon wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 8
opakowanie
pack of 20 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 622105
komora śr. × grubość
9 mm × 0.9 mm
śr. portu
1.5 mm
dołki
8
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komory perfuzyjne CoverWell tworzą zdejmowane, wodoszczelne obudowy wielodołkowe poprzez dociśnięcie do szkiełka nakrywkowego lub szkiełka mikroskopowego. Komory są wykonane z silikonu klasy medycznej połączonego z przezroczystym tworzywem sztucznym przepuszczającym promieniowanie UV i można je zdejmować w celu trwałego montażu. Cienka pokrywa z poliwęglanu zapewnia doskonałą przezroczystość. Komory perfuzyjne są idealne do obrazowania żywych komórek w mikroskopach pionowych lub odwróconych przy dużym powiększeniu.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)