Kluczowe dokumenty
MABN2642
Sigma-Aldrich
Anti-Munc13-1 Antibody, clone 11B-10G
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.74
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
11B-10G, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 196.36 kDa
observed mol wt ~190 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
rat
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
N-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Unc13a(64829)
Opis ogólny
Białko unc-13 homolog A (UniProt: Q62768; znane również jako Munc13-1) jest kodowane przez gen Unc13a (znany również jako Unc13h1) (Gene ID: 64829) u szczura. Munc13-1 jest dużym wielofunkcyjnym białkiem błony obwodowej, które jest niezbędne do fuzji pęcherzyków synaptycznych i uwalniania neuroprzekaźników. Ulega ekspresji w mózgu, z najwyższymi poziomami obserwowanymi w opuszce węchowej, prążkowiu, korze mózgowej, hipokampie i móżdżku. Pewna ekspresja została również odnotowana w komórkach wysp trzustkowych. Munc13-1 bierze udział w uwalnianiu neuroprzekaźników, działając w primingu pęcherzyków synaptycznych przed fuzją pęcherzyków, a także uczestniczy w zależnym od aktywności uzupełnianiu łatwo uwalnianej puli pęcherzyków. Zawiera zmienny region N-końcowy, który zawiera domenę C2A i region wiążący kalmodulinę (CaMb) oraz konserwowany region C-końcowy, który zawiera domeny C1, C2B, MUN i C2C. Domena C2A może tworzyć homodimer lub heterodimer z RIM i zapewnia przełącznik, który kontroluje uwalnianie neuroprzekaźników i łączy egzocytozę z różnymi formami plastyczności presynaptycznej zależnej od Rab3 i RIM. Region CaMb pośredniczy w krótkoterminowej plastyczności zależnej od Ca2+. Domena C1 pośredniczy w zależnym od diacyloglicerolu i estru forbolowego wzmocnieniu uwalniania, a domena C2B działa jako zależny od Ca2+ i PIP2 modulator krótkoterminowej plastyczności. Domena MUN jest wysoce wydłużona i jest niezbędna do otwarcia syntaksyny-1. W terminalu presynaptycznym wykazano, że Munc13-1 tworzy liczne i dyskretne supramolekularne zespoły, które służą jako niezależne miejsca uwalniania pęcherzyków poprzez rekrutację syntaksyny-1. Na stykach synaptycznych w strefie aktywnej Munc13-1 jest niezbędny do tworzenia kompleksu syntaksyna-1/Munc18-1. Ten supramolekularny zespół zapewnia otwarte cząsteczki syntaksyny-1 do wykorzystania w tworzeniu aktywnych kompleksów SNARE, a tym samym określa miejsce dokowania, gruntowania i uwalniania pęcherzyków synaptycznych. Wykazano, że Munc3-1 jest niezbędny do dojrzewania pęcherzyków synaptycznych w większości synaps pobudzających / glutaminergicznych, ale nie hamujących / za pośrednictwem GABA. (Ref.: Quade, B., et al. (2019). eLife 8; e42806; Sakamoto, H., et al. (2018). Nat. Neurosci. 21(1); 41-49).
Specyficzność
Klon 11B-10G jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko Munc-13-1 u szczurów. Celuje w epitop w obrębie 70 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany His odpowiadający pierwszym 320 aminokwasom szczurzego białka unc-13 homolog A (Munc13-1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło Munc13-1 w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Testowane aplikacje
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Munc13-1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Sakamoto, H., et al. (2018). Nat Neurosci.;21(1):41-49).
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-Munc13-1, klon 11B-10G, nr kat. MABN2642, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko unc-13 homolog A i jest testowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Postać fizyczna
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania przeciwciała mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1