MABN2275
Przeciwciało anty-fosfo-Tau (Ser235), klon RN235
clone RN235, from mouse
Synonim(y):
Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau, PHF-tau
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RN235, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer235)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza Dot Blot: Reprezentatywna partia wykryła fosforylowane rekombinowane ludzkie tau (pSer235), ale nie niefosforylowane rekombinowane ludzkie tau (Tau). (Dzięki uprzejmości Rebecca Nisbet, Ph.D., University of Queensland, Brisbane, Austraila).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-tau (Ser235) w mózgach myszy transgenicznych K3 i rTg4510 tau (dzięki uprzejmości Rebecca Nisbet, Ph.D., University of Queensland, Brisbane, Austraila).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła fosfo-Tau (Ser235) w wycinkach tkanki mózgowej ludzkiej choroby Alzheimera (AD). (Dzięki uprzejmości Rebecca Nisbet, Ph.D., University of Queensland, Brisbane, Austraila).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia pełnej długości ludzkiego rekombinowanego fosforylowanego tau (Ser235) lub GSK-3 beta fosforylowanego tau (pTau), ale nie niefosforylowanego tau (dzięki uprzejmości Rebecca Nisbet, Ph.D., University of Queensland, Brisbane, Austraila).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo-tau (pSer235) w homogenatach mózgu myszy transgenicznej K3 tau, ale nie w homogenatach z tau knock-out (KO) (dzięki uprzejmości Rebecca Nisbet, Ph.D., University of Queensland, Brisbane, Austraila).
Neuroscience
Jakość
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Microtubule-associated protein tau (pSer235) in brain tissue lysates from K3 transgenic mouse, but not in brain of microtubule-associated protein tau (MAPT) knock out mouse.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1