MABN1100
Anti-REG1A, clone 1A4 Antibody
ascites fluid, clone 1A4, from rabbit
Synonim(y):
Lithostathine-1-alpha, Islet cells regeneration factor, ICRF, Islet of Langerhans regenerating protein, REG, Pancreatic stone protein, PSP, Pancreatic thread protein, PTP, Regenerating islet-derived protein 1-alpha, REG-1-alpha, Regenerating protein I al
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... REG1A(5967)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.