Kluczowe dokumenty
MABF735
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-KLRG1 (mysz), FITC, klon 2F1
clone 2F1, 0.5 mg/mL, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
hamster (Syrian)
Poziom jakości
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
stężenie
0.5 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Klrg1(50928)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Przeciwciało 2F1 reaguje z mysim KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). Ten homodimeryczny receptor o masie 30-38 kDa może ulegać ekspresji przez aktywowane, dojrzałe komórki NK i efektorowe/pamięciowe limfocyty T, z potencjalnie różnymi rolami w każdym typie komórek. KLRG1 może regulować, w sposób hamujący, rozwój i funkcje efektorowe komórek NK i jest często wymieniany jako marker starzenia lub końcowego różnicowania komórek T. Ligandy dla KLRG1 obejmują członków rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych, w szczególności N-kadherynę, E-kadherynę i R-kadherynę. Interakcje te mogą indukować dwukierunkową, immunosupresyjną sygnalizację zarówno w komórkach z ekspresją KLRG, jak i kadheryn. Niedawno zidentyfikowana rola sygnalizacji KLRG1-Cadherin w organizacji tkanek, np. w angiogenezie serca, rozszerza funkcję tych interakcji poza immunosupresję komórek odpornościowych. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025) Przeciwciało 2F1 może być stosowane jako marker fenotypowy dla KLRG1 u myszy, często w połączeniu z przeciwciałem Anti-Mouse CD127 (klon A7R34), do identyfikacji populacji efektorowych komórek T.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Zastosowanie
To złote przeciwciało monoklonalne chomika syryjskiego Anti-KLRG1 (mysz), FITC, klon 2F1 zatwierdzone do stosowania w IP i cytometrii przepływowej do wykrywania KLRG1.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne Golden Syrian Hamster w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.