Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
W połączeniu z C-39016 lub C-39011 uzyskuje się kompletną pożywkę.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous solution
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Keratinocyte Basal Medium 2 (suplementy sprzedawane oddzielnie)
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39016 lub C-39011
Aby stworzyć kompletną pożywkę, należy ją połączyć z suplementami pożywki: C-39016 lub C-39011
Application
Keratinocyte Growth Medium 2 to pozbawiona surowicy pożywka opracowana do hodowli keratynocytów naskórka bez komórek zasilających. Pożywka jest zoptymalizowana dla pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do keratynocytów końskich i świńskich, a także mysich i szczurzych keratynocytów po dostosowaniu stężenia CaCl2. Ponadto jest odpowiednia dla szczurzych keratynocytów rogówki. Zalecana dla: Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), młodocianych napletków Normalnych ludzkich keratynocytów naskórkowych (NHEK), dorosłych dawców
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Bezpośrednio po dostarczeniu przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywana pożywka jest stabilna do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Keratinocyte Growth Medium 2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human keratinocytes. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested keratinocytes. Approved inhouse lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous solution | form aqueous solution | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu keratynocytów 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?