MABF610
Anti-CD45RA Antibody (human), PerCP-Cy5.5, clone HI100
clone HI100, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, Leukocyte common antigen, L-CA, T200, CD antigen CD45
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PerCP-Cy5.5
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HI100, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
pkg of 5 μL (0.06 μg/test)
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Inflammation & Immunology
Jakość
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD45RA in one million human peripheral blood lymphocytes.